3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC110002-1G PC110002-250MG
APOSPC110002-1GEA 2325 NOK
APOSPC110002-1G APOSPC110002-250MG
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂S
MW: 211,213 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12407357
CAS-nummer: 1378864-23-3