3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC110003-1G PC110003-250MG
APOSPC110003-1GEA 6150 NOK
APOSPC110003-1G APOSPC110003-250MG
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂S
MW: 211,213 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD24496328
CAS-nummer: 452910-20-2