3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC110004-1G PC110004-250MG
APOSPC110004-1GEA 6150 NOK
APOSPC110004-1G APOSPC110004-250MG
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂S
MW: 211,213 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28606529
CAS-nummer: 1552532-10-1