7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC110007-1G PC110007-250MG
APOSPC110007-1GEA 5825 NOK
APOSPC110007-1G APOSPC110007-250MG
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄BrClFN
MW: 260,49 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32200320
CAS-nummer: 2111439-88-2