3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC110015-1G PC110015-250MG
APOSPC110015-1GEA 2575 NOK
APOSPC110015-1G APOSPC110015-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂S
MW: 261,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD29169131
CAS-nummer: 1609255-54-0