4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC11142-250MG PC11142-1G
APOSPC11142-250MGEA 415 NOK
APOSPC11142-250MG APOSPC11142-1G
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,208 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03002065
CAS-nummer: 1841-57-2