3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC11154-1G PC11154-250MG PC11154-5G
APOSPC11154-1GEA 2450 NOK
APOSPC11154-1G APOSPC11154-250MG APOSPC11154-5G
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039230
CAS-nummer: 208183-93-1