3-(3-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(3-Fluorophenyl)-3-hydroxyprop-1-yne
PC11155-1G PC11155-250MG PC11155-5G
APOSPC11155-1GEA 860 NOK
APOSPC11155-1G APOSPC11155-250MG APOSPC11155-5G
3-(3-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(3-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039231
CAS-nummer: 197239-54-6