3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC11156-1G PC11156-250MG PC11156-5G
APOSPC11156-1GEA 2150 NOK
APOSPC11156-1G APOSPC11156-250MG APOSPC11156-5G
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Smeltepunkt: 32…33 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039232
CAS-nummer: 80151-28-6