3-Amino-4'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-(3-Aminophenyl)benzotrifluoride hydrochloride, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]aniline hydrochloride, 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
PC11164-1G PC11164-250MG
APOSPC11164-1GEA 6200 NOK
APOSPC11164-1G APOSPC11164-250MG
3-Amino-4'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
3-Amino-4'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₀F₃N·ClH
MW: 273,681 g/mol
MDL nummer: MFCD08445323
CAS-nummer: 1211195-38-8