4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 4,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 2-Borono-4,5-difluoroanisole
PC1126-5G PC1126-1G
APOSPC1126-5GEA 1350 NOK
APOSPC1126-5G APOSPC1126-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,936 g/mol
Smeltepunkt: 175…180 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08275291
CAS-nummer: 870777-32-5