3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC1141-25G PC1141-5G
APOSPC1141-25GEA 6275 NOK
APOSPC1141-25G APOSPC1141-5G
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid 98%
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,208 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03424609
CAS-nummer: 1841-58-3