4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC1482-10G PC1482-1G PC1482-5G
APOSPC1482-10GEA 2600 NOK
APOSPC1482-10G APOSPC1482-1G APOSPC1482-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
Formel: C₇H₅ClFNO₄S
MW: 253,635 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03265327
CAS-nummer: 4793-22-0