3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1664-25G PC1664-5G
APOSPC1664-25GEA 4650 NOK
APOSPC1664-25G APOSPC1664-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Formel: C₅H₆F₃NO
MW: 153,102 g/mol
Kokepunkt: 186 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07784292
CAS-nummer: 272128-06-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III