2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1681-1G PC1681-5G
APOSPC1681-1GEA 3150 NOK
APOSPC1681-1G APOSPC1681-5G
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 97%
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₁₇BFNO₄
MW: 269,077 g/mol
Smeltepunkt: 90…94 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659826
CAS-nummer: 850568-64-8