2-Fluoro-[1,1-biphenyl]-4-magnesiumbromide 0.5M in THF
Leverandør: Apollo Scientific
PC1844-100ML PC1844-50ML
APOSPC1844-100MLEA 4100 NOK
APOSPC1844-100ML APOSPC1844-50ML
2-Fluoro-[1,1-biphenyl]-4-magnesiumbromide 0.5M in THF
2-Fluoro-[1,1-biphenyl]-4-magnesiumbromide
Formel: C₁₂H₈BrFMg
MW: 275,399 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07698745
CAS-nummer: 76699-46-2