3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC1868-1G PC1868-5G
APOSPC1868-1GEA 1875 NOK
APOSPC1868-1G APOSPC1868-5G
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07784304
CAS-nummer: 38470-22-3