3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Fluoropyridin-2-yl)hydrazine, 3-Fluoro-2-hydrazinylpyridine
PC1968-1G PC1968-5G PC1968-250MG
APOSPC1968-1GEA 395 NOK
APOSPC1968-1G APOSPC1968-5G APOSPC1968-250MG
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₆FN₃
MW: 127,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09998071
CAS-nummer: 887266-57-1