1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
PC200413-250MG
APOSPC200413-250MGEA 2675 NOK
APOSPC200413-250MG
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₄F₃N₃
MW: 245,244 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22573504
CAS-nummer: 220459-53-0