5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Chloro-3-fluoro-2-hydrazinopyridine, 5-Chloro-3-fluoro-2-hydrazinylpyridine
PC2008-1G PC2008-5G
APOSPC2008-1GEA 1000 NOK
APOSPC2008-1G APOSPC2008-5G
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Formel: C₅H₅ClFN₃
MW: 161,565 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09972183
CAS-nummer: 248255-70-1