1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC201009-1G PC201009-5G
APOSPC201009-1GEA 1550 NOK
APOSPC201009-1G APOSPC201009-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Formel: C₄H₃F₂IN₂
MW: 243.981 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18633160
CAS-nummer: 1041205-43-9