2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
PC201146-1G PC201146-250MG
APOSPC201146-1GEA 2450 NOK
APOSPC201146-1G APOSPC201146-250MG
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid 95+%
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,547 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18415556
CAS-nummer: 150444-93-2