2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC201163-100MG PC201163-1G PC201163-250MG
APOSPC201163-100MGEA 360 NOK
APOSPC201163-100MG APOSPC201163-1G APOSPC201163-250MG
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid 97%
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04116920
CAS-nummer: 16583-82-7