5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC201206-1G PC201206-5G
APOSPC201206-1GEA 1050 NOK
APOSPC201206-1G APOSPC201206-5G
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂
MW: 179,148 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00047171
CAS-nummer: 23077-43-2