6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC201228-1G PC201228-250MG PC201228-5G
APOSPC201228-1GEA 2150 NOK
APOSPC201228-1G APOSPC201228-250MG APOSPC201228-5G
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₆F₂N₂O
MW: 160,121 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11847318
CAS-nummer: 317810-73-4