1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC201299-10G PC201299-1G PC201299-5G
APOSPC201299-10GEA 3900 NOK
APOSPC201299-10G APOSPC201299-1G APOSPC201299-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 99%
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,986 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18205960
CAS-nummer: 741721-51-7