7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC201326-250MG PC201326-1G
APOSPC201326-250MGEA 2950 NOK
APOSPC201326-250MG APOSPC201326-1G
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂
MW: 179,148 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09954940
CAS-nummer: 858515-66-9