5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC201389-250MG PC201389-1G
APOSPC201389-250MGEA 6425 NOK
APOSPC201389-250MG APOSPC201389-1G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Formel: C₇H₄FNO₂
MW: 153,111 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11846402
CAS-nummer: 99822-23-8