4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
PC210030-1G PC210030-500MG
APOSPC210030-1GEA 13075 NOK
APOSPC210030-1G APOSPC210030-500MG
4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrF₂N₂
MW: 233,013 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16658642
CAS-nummer: 112279-62-6