3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC210042-1G PC210042-500MG
APOSPC210042-1GEA 11000 NOK
APOSPC210042-1G APOSPC210042-500MG
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₈H₃F₂NO₂
MW: 183,112 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09907851
CAS-nummer: 1314971-48-6