2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2181-1G PC2181-5G
APOSPC2181-1GEA 2175 NOK
APOSPC2181-1G APOSPC2181-5G
2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol 97%
2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol
Formel: C₁₁H₁₂F₆O
MW: 274,203 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07777113
CAS-nummer: 196314-61-1