3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2239-1G PC2239-250MG
APOSPC2239-1GEA 2575 NOK
APOSPC2239-1G APOSPC2239-250MG
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,117 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07779330
CAS-nummer: 133804-66-7