2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2386-1G PC2386-5G
APOSPC2386-1GEA 2150 NOK
APOSPC2386-1G APOSPC2386-5G
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline
Formel: C₈H₉BrFN
MW: 218,066 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04116317
CAS-nummer: 887268-19-1