3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2592-1G PC2592-25G PC2592-5G
APOSPC2592-1GEA 0 NOK
APOSPC2592-1G APOSPC2592-25G APOSPC2592-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,547 g/mol
Smeltepunkt: 130…133 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04972707
CAS-nummer: 150444-95-4