2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC27861-100MG PC27861-1G PC27861-250MG
APOSPC27861-100MGEA 6900 NOK
APOSPC27861-100MG APOSPC27861-1G APOSPC27861-250MG
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
Formel: C₁₉H₁₇F₂NO₄
MW: 361,339 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06738956
CAS-nummer: 1260640-43-4