2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC27862-100MG PC27862-1G PC27862-250MG
APOSPC27862-100MGEA 9850 NOK
APOSPC27862-100MG APOSPC27862-1G APOSPC27862-250MG
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
Formel: C₁₉H₁₈FNO₄
MW: 343,349 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31615633
CAS-nummer: 1690528-34-7