1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC28057-1G PC28057-5G
APOSPC28057-1GEA 2225 NOK
APOSPC28057-1G APOSPC28057-5G
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₀FNOS
MW: 235,277 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09295390
CAS-nummer: 923701-97-7