1-[2-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC28058-1G PC28058-5G
APOSPC28058-1GEA 3325 NOK
APOSPC28058-1G APOSPC28058-5G
1-[2-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₀FNOS
MW: 235,277 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09304610
CAS-nummer: 879626-93-4