Methyl (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (E)-methyl 3-(2-fluorophenyl)acrylate
PC28126-1G PC28126-5G
APOSPC28126-1GEA 2325 NOK
APOSPC28126-1G APOSPC28126-5G
Methyl (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoate 95%
Methyl (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoate
Formel: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03102529
CAS-nummer: 104201-65-2