3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC28261-1G PC28261-250MG
APOSPC28261-1GEA 2700 NOK
APOSPC28261-1G APOSPC28261-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₇H₂BrClF₃N₃
MW: 300,463 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12406873
CAS-nummer: 1823182-57-5