2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC28277-1G PC28277-250MG
APOSPC28277-1GEA 1675 NOK
APOSPC28277-1G APOSPC28277-250MG
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₁₁H₇ClF₃N₃O₂
MW: 305,64 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31812113
CAS-nummer: 2379918-31-5