2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC28280-1G PC28280-250MG
APOSPC28280-1GEA 1225 NOK
APOSPC28280-1G APOSPC28280-250MG
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Formel: C₁₀H₁₀ClFN₂O
MW: 228,651 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31812107
CAS-nummer: 2379917-15-2