4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC28282-1G PC28282-250MG
APOSPC28282-1GEA 1275 NOK
APOSPC28282-1G APOSPC28282-250MG
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Formel: C₁₀H₁₀ClFN₂O
MW: 228,651 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31812109
CAS-nummer: 2379917-17-4