3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2906-25G PC2906-5G
APOSPC2906-25GEA 3600 NOK
APOSPC2906-25G APOSPC2906-5G
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
3,5-Difluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₄F₂IN
MW: 255,004 g/mol
Smeltepunkt: 112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07774190
CAS-nummer: 1542-34-3