2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
PC300537-1G PC300537-5G PC300537-10G
APOSPC300537-1GEA 2300 NOK
APOSPC300537-1G APOSPC300537-5G APOSPC300537-10G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₉H₄BrClF₃N₃
MW: 326,5 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12861968
CAS-nummer: 1183812-46-5