1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC300626-1G PC300626-500MG PC300626-5G
APOSPC300626-1GEA 3875 NOK
APOSPC300626-1G APOSPC300626-500MG APOSPC300626-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formel: C₁₀H₁₂F₃N₃
MW: 231,218 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00114707
CAS-nummer: 118708-88-6