3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan-1-yl}propanoic acid
PC300723-1G PC300723-10G PC300723-5G
APOSPC300723-1GEA 4150 NOK
APOSPC300723-1G APOSPC300723-10G APOSPC300723-5G
3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formel: C₁₄H₁₈F₃N₃O₂
MW: 317,307 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12545993
CAS-nummer: 1227955-01-2