N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Leverandør: Apollo Scientific
PC300860-1G PC300860-5G
APOSPC300860-1GEA 2250 NOK
APOSPC300860-1G APOSPC300860-5G
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formel: C₁₃H₁₇Br₂FN₂S
MW: 412,159 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28987634
CAS-nummer: 1980054-14-5