1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC300889-1G PC300889-5G
APOSPC300889-1GEA 430 NOK
APOSPC300889-1G APOSPC300889-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₁H₁₁ClFNO
MW: 227,663 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01570079
CAS-nummer: 154258-48-7