2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC300944-1G PC300944-250MG
APOSPC300944-1GEA 750 NOK
APOSPC300944-1G APOSPC300944-250MG
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₈H₉FO₃S
MW: 204.219 g/mol
Smeltepunkt: 97…98 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21090339
CAS-nummer: 20951-14-8